Columns, TSK-Gel® NPH
Columns, TSK-Gel® NPH
Columns, TSK-Gel® NPH
Fournisseur:  TOSOH Bioscience
Certificats
Columns, TSK-Gel® NPH
Columns, TSK-Gel® NPH
6 variantes
Product Details & Documents
Stainless steel columns on polymer basis.
Documents
Product Family Options
Guard columns
Informations sur le produit
  • Désignation
    Type de colonne
    Granulométrie
    Ø int.
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • DEAE-NPR
    Colonne de garde
    2,5 µm
    4,60 mm
    5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 665.00
    SFr. 665.00
    1 * 1 ST
       SFr. 665.00
  • DNA-NPR
    Colonne de garde
    2,5 µm
    4,60 mm
    5 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 806.00
    SFr. 806.00
    1 * 1 ST
       SFr. 806.00
Informations sur le produit
  • Désignation
    Type de colonne
    Granulométrie
    Ø int.
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • SAX (IEX)
    5 µm
    6,00 mm
    150 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’000.00
    SFr. 2’000.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’000.00
  • DEAE-NPR (IEX)
    2,5 µm
    4,60 mm
    35 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’560.00
    SFr. 1’560.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’560.00
  • Butyl-NPR
    2,5 µm
    4,60 mm
    350 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 1’530.00
    SFr. 1’530.00
    1 * 1 ST
       SFr. 1’530.00
  • DNA-NPR (IEX)
    2,5 µm
    4,60 mm
    75 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 2’360.00
    SFr. 2’360.00
    1 * 1 ST
       SFr. 2’360.00