Cryoboxes without Divider
Supplier:   GLW
Cryoboxes without Divider
Supplier:  GLW
Certificates
Cryoboxes without Divider
62 Options Available Below
Product Details & Documents
PP, naturel ou coloré, sans séparateur
  • Autoclavable jusqu'à 121 °C et utilisable en congélateur jusqu'à –90 °C
  • Couvercle transparent intégré avec visibilité du contenu sans ouverture de la cryo-boîte
  • Trous de drainage au niveau de la base pour une ouverture facile de la boîte à basse température
  • Pour les échantillons sensibles à la lumière veuillez choisir la couleur noir/noir
Les boîtes sont fournies sans compartiment, en outre, elles peuvent être utilisées avec des séparateurs GLW pour une configuration individuelle. Elles conviennent au stockage de tubes non normalisés, d'échantillons de pierre, de petits éléments, et bien plus encore. Dimensions intérieures de la boîte: 124x124 mm, dimensions extérieures de la boîte: 130x130 mm.
B01-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 70 mm/Lid - height 0 up to 10 mm
B02-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 95 mm/Lid - height 0 up to 10 mm
B03-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 120 mm/Lid - height 0 up to 10 mm
B40-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 45 mm/Lid - height 0 up to 10 mm
B60-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 45 mm/Lid - height 7 mm
B70-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 45 mm/Lid - height 30 up to 35 mm
B90-series
Empty box, without divider. Bottom part of the box - height 45 mm / Lid - height 45 up to 50 mm
Product Family Options
Séries B01, hauteur variable 70 - 80 mm
Product Information
  • Couleur
    l×p×h ext.
    Availability
    Price
  • naturel
    130×130×70/80 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 9.40
    SFr. 9.40
    1 * 1 ST
       SFr. 9.40
  • bleu
    130×130×70/80 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 10.20
    SFr. 10.20
    1 * 1 ST
       SFr. 10.20
  • vert
    130×130×70/80 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 10.20
    SFr. 10.20
    1 * 1 ST
       SFr. 10.20
  • rouge
    130×130×70/80 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 10.20
    SFr. 10.20
    1 * 1 ST
       SFr. 10.20
  • noir
    130×130×70/80 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 10.40
    SFr. 10.40
    1 * 1 ST
       SFr. 10.40
  • jaune
    130×130×70/80 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 10.20
    SFr. 10.20
    1 * 1 ST
       SFr. 10.20
  • noir/noir
    130×130×70/80 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 10.70
    SFr. 10.70
    1 * 1 ST
       SFr. 10.70
Séries B60, hauteur fixe 52 mm
Product Information
  • Couleur
    l×p×h ext.
    Availability
    Price
  • violet
    130×130×52 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifications:
    New Product
    New Product
  • blanc
    130×130×52 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifications:
    New Product
    New Product
  • fuchsia
    130×130×52 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifications:
    New Product
    New Product
  • rouge foncé
    130×130×52 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifications:
    New Product
    New Product
  • vert clair
    130×130×52 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifications:
    New Product
    New Product
  • naturel
    130×130×52 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6.80
    SFr. 6.80
    1 * 1 ST
       SFr. 6.80
  • bleu
    130×130×52 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 7.50
    SFr. 7.50
    1 * 1 ST
       SFr. 7.50
  • vert
    130×130×52 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 7.50
    SFr. 7.50
    1 * 1 ST
       SFr. 7.50
  • rouge
    130×130×52 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 7.50
    SFr. 7.50
    1 * 1 ST
       SFr. 7.50
  • noir
    130×130×52 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 7.70
    SFr. 7.70
    1 * 1 ST
       SFr. 7.70
  • jaune
    130×130×52 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 7.50
    SFr. 7.50
    1 * 1 ST
       SFr. 7.50
  • noir/noir
    130×130×52 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 7.90
    SFr. 7.90
    1 * 1 ST
       SFr. 7.90
Séries B02, hauteur variable 95 - 105 mm
Product Information
  • Couleur
    l×p×h ext.
    Availability
    Price
  • naturel
    130×130×95/105 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 11.90
    SFr. 11.90
    1 * 1 ST
       SFr. 11.90
  • bleu
    130×130×95/105 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 12.60
    SFr. 12.60
    1 * 1 ST
       SFr. 12.60
  • bleu/noir
    130×130×95/105 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 13.00
    SFr. 13.00
    1 * 1 ST
       SFr. 13.00
  • vert
    130×130×95/105 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 12.60
    SFr. 12.60
    1 * 1 ST
       SFr. 12.60
  • vert/noir
    130×130×95/105 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 13.00
    SFr. 13.00
    1 * 1 ST
       SFr. 13.00
  • rouge
    130×130×95/105 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 12.60
    SFr. 12.60
    1 * 1 ST
       SFr. 12.60
  • rouge/noir
    130×130×95/105 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 13.00
    SFr. 13.00
    1 * 1 ST
       SFr. 13.00
  • noir
    130×130×95/105 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 12.90
    SFr. 12.90
    1 * 1 ST
       SFr. 12.90
  • jaune
    130×130×95/105 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 12.60
    SFr. 12.60
    1 * 1 ST
       SFr. 12.60
  • jaune/noir
    130×130×95/105 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 13.00
    SFr. 13.00
    1 * 1 ST
       SFr. 13.00
  • noir/noir
    130×130×95/105 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 13.20
    SFr. 13.20
    1 * 1 ST
       SFr. 13.20
Séries B03, hauteur variable 120 - 130 mm
Product Information
  • Couleur
    l×p×h ext.
    Availability
    Price
  • naturel
    130×130×120/130 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 14.40
    SFr. 14.40
    1 * 1 ST
       SFr. 14.40
  • bleu
    130×130×120/130 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 15.10
    SFr. 15.10
    1 * 1 ST
       SFr. 15.10
  • bleu/noir
    130×130×120/130 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 15.50
    SFr. 15.50
    1 * 1 ST
       SFr. 15.50
  • vert
    130×130×120/130 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 15.10
    SFr. 15.10
    1 * 1 ST
       SFr. 15.10
  • vert/noir
    130×130×120/130 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 15.50
    SFr. 15.50
    1 * 1 ST
       SFr. 15.50
  • rouge
    130×130×120/130 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 15.10
    SFr. 15.10
    1 * 1 ST
       SFr. 15.10
  • rouge/noir
    130×130×120/130 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 15.50
    SFr. 15.50
    1 * 1 ST
       SFr. 15.50
  • noir
    130×130×120/130 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 15.40
    SFr. 15.40
    1 * 1 ST
       SFr. 15.40
  • jaune
    130×130×120/130 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 15.10
    SFr. 15.10
    1 * 1 ST
       SFr. 15.10
  • jaune/noir
    130×130×120/130 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 15.50
    SFr. 15.50
    1 * 1 ST
       SFr. 15.50
  • noir/noir
    130×130×120/130 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 15.70
    SFr. 15.70
    1 * 1 ST
       SFr. 15.70
Séries B40, hauteur variable 45 - 55 mm
Product Information
  • Couleur
    l×p×h ext.
    Availability
    Price
  • naturel
    130×130×45/55 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 6.80
    SFr. 6.80
    1 * 1 ST
       SFr. 6.80
  • bleu
    130×130×45/55 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 7.50
    SFr. 7.50
    1 * 1 ST
       SFr. 7.50
  • vert
    130×130×45/55 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 7.50
    SFr. 7.50
    1 * 1 ST
       SFr. 7.50
  • rouge
    130×130×45/55 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 7.50
    SFr. 7.50
    1 * 1 ST
       SFr. 7.50
  • noir
    130×130×45/55 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 7.70
    SFr. 7.70
    1 * 1 ST
       SFr. 7.70
  • jaune
    130×130×45/55 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 7.50
    SFr. 7.50
    1 * 1 ST
       SFr. 7.50
  • noir/noir
    130×130×45/55 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 7.90
    SFr. 7.90
    1 * 1 ST
       SFr. 7.90
Série B70, hauteur variable 75 - 80 mm
Product Information
  • Couleur
    l×p×h ext.
    Availability
    Price
  • naturel
    130×130×75/80 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 7.30
    SFr. 7.30
    1 * 1 ST
       SFr. 7.30
  • bleu
    130×130×75/80 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 8.00
    SFr. 8.00
    1 * 1 ST
       SFr. 8.00
  • vert
    130×130×75/80 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 8.00
    SFr. 8.00
    1 * 1 ST
       SFr. 8.00
  • rouge
    130×130×75/80 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 8.00
    SFr. 8.00
    1 * 1 ST
       SFr. 8.00
  • noir
    130×130×75/80 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 8.30
    SFr. 8.30
    1 * 1 ST
       SFr. 8.30
  • jaune
    130×130×75/80 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 8.00
    SFr. 8.00
    1 * 1 ST
       SFr. 8.00
  • noir/noir
    130×130×75/80 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 8.40
    SFr. 8.40
    1 * 1 ST
       SFr. 8.40
Séries B90, hauteur variable 90 - 95 mm
Product Information
  • Couleur
    l×p×h ext.
    Availability
    Price
  • naturel
    130×130×90/95 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 7.90
    SFr. 7.90
    1 * 1 ST
       SFr. 7.90
  • bleu
    130×130×90/95 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 8.60
    SFr. 8.60
    1 * 1 ST
       SFr. 8.60
  • vert
    130×130×90/95 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 8.60
    SFr. 8.60
    1 * 1 ST
       SFr. 8.60
  • rouge
    130×130×90/95 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 8.60
    SFr. 8.60
    1 * 1 ST
       SFr. 8.60
  • noir
    130×130×90/95 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 8.90
    SFr. 8.90
    1 * 1 ST
       SFr. 8.90
  • jaune
    130×130×90/95 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 8.60
    SFr. 8.60
    1 * 1 ST
       SFr. 8.60
  • noir/noir
    130×130×90/95 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 9.00
    SFr. 9.00
    1 * 1 ST
       SFr. 9.00
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • GLWAZP66
    Dividers, PP, natural, 6×6 compartments 19×19 mm
    Log in for availability
    1 * 10 ST - SFr. 7.40
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 211-0349
    Séparateurs, PP, naturel, longueur 121 mm, hauteur 27 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 0.50
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • GLWAB1X1
    Detachable frame, PP, white, 126×126×25 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 5.10
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • GLWAL10
    Porte-étiquettes, transparent, PP, avec 20 étiquettes en papier, 34×100 mm
    Log in for availability
    1 * 20 ST - SFr. 9.60
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 211-0537
    Séparateur, carton, 10×10 compartiments format 11,6×11,6 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 2.20
Product Information
  • Catalog #
    Désignation
    Availability
    Price
  • 211-0538
    Séparateur, carton, 5×5 compartiments format 24×24 mm
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 2.20