Sprays désinfectants, Cutasept-F
: Bode
Solution à vaporiser incolore prête à l'emploi pour une désinfection rapide et douce de la peau. Bactéricide, fongicide, tuberculocide, elle inactive également les virus lipophiles, VHB, VIH, rotavirus et virus Herpes Simplex de type 1.
Composition: 100 g de solution contiennent: substances actives: Propan-2-ol 63,0 g, correspondant à 72 vol.%. Autres substances: chlorure de benzalkonium, eau purifiée.
Domaines d'application: Désinfection de la peau avant piqûre, injection et intervention chirurgicale. Désinfection des mains hygiénique et chirurgicale.
Point d'inflammation selon DIN 51755: +21 °C.
: Contre-indications: Ne pas utiliser à proximité des yeux. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à un composant. Une utilisation correcte de Cutasept F pendant la grossesse et l'allaitement est autorisée.
Effets indésirables: Des irritations légères et diffuses de la peau sont fréquentes. Des réactions allergiques de contact peuvent survenir.
Effets indésirables: Des irritations légères et diffuses de la peau sont fréquentes. Des réactions allergiques de contact peuvent survenir.
Frequently Bought Together