Solutions désinfectantes, Helipur H Plus
Fournisseur: B. Braun
Certificats
À propos de cet article
Concentré désinfectant pour instruments sensibles à la température, endoscopes, en métal, verre ou céramique. Bactéricide (incl. TbB), fongicide et virucide (hépatite B, HIV rétrovirus, ...). Concentration d'application: 1,5% / 60 min; 2,5% / 15 min.
Il est conseillé de lire attentivement la notice avant l'utilisation de ce produit.
Attention: Helipur H Plus est corrosif.
Frequently Bought Together