VWR® Traceable®, Thermomètre infrarouge
620-2100
- Plage de mesure:−60…+500 °C
- Résolution:0,1 °C
- Poids:170 g
- l×p×h:178×38×76,2 mm
- Précision:2,0% or ±2,0 °C
- Cdt:1
Ce thermomètre infrarouge prend des lectures instantanées de la température de n'importe quelle surface. Il peut être utilisé pour l'alimentation, les produits pharmaceutiques, l'électronique, l'inspection de sécurité et tout liquide ou solide. La conception unique permet des lectures « viser et tirer » d'une seule main. Le faisceau de visée laser permet de viser avec précision la surface cible.
- Le champ de vision est de 11:1
- Rétroéclairage sur simple pression d'un bouton
- Emissivité fixe de 0,95
- Fonction 'HOLD' des données, enregistrement automatique maximum, fonction commutable °C/°F, indicateur de batterie faible
- La fonction d'arrêt automatique (après 15 secondes) peut être désactivée
: Conforme à la norme ISO/ ISO 17025.
: Fourni avec deux piles AAA et un certificat d'étalonnage Traceable®.