Concentrateurs sous vide, micro IR CentriVap®
Supplier: LABCONCO
Certificates
About this item
Peu encombrant, le concentrateur sous vide micro IR CentriVap est particulièrement adapté aux espaces réduits. Il est idéal pour les petits échantillons, tels que l'ADN, et les laboratoires de biologie moléculaire, protéomique, génomique, génétique, biologie cellulaire et recherche de médicaments.
- Le couvercle en verre transparent aux infra rouge (IR) dirige la chaleur vers les échantillons afin d'accélérer l'évaporation et réduit la contamination croisée due à la condensation
- Pompe à diaphragme avec revêtement en PTFE intégrée, avec pompe à vide absolu de 160 mbar et capacité de déplacement de 5,5 litres/minute
- Avec lampe stroboscopique micro IR pour visualiser les échantillons pendant que le rotor tourne
- Écran LCD pour la programmation et l'affichage de la température/l'heure réelle
- Programmation contrôlée, par microprocesseur, du temps d'exécution
Ordering information: Livré avec un rotor pour 24 microtubes à centrifuger de 1,5 ml, une lampe stroboscopique micro IR CentriZap, une pompe à diaphragme et un piège en verre (75 ml) intégrés. Les tubes à échantillons doivent être commandés séparément.
Specifications
- Catalog No:
- 535-0107
- Modèle:
- micro IR
- Capacité max.:
- 24×1,5 ml
- Vitesse max.:
- 1700 min⁻¹
- Puissance max. absorbée:
- 300 W
- Vide max.:
- 160 mbar
- Run time:
- 0 - 99 h; 0 - 59 min
- Poids:
- 11,3 kg
- L×P×H:
- 224×264×226 mm