VWR® Traceable®, Thermomètre étanche
Catalog # 620-2091
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Plage de mesure:–50…+280 °C
- Résolution:0,1 (–20…+200); 1,0 °C
- Poids:34 g
- l×p×h:89×25,4×241 mm
- Précision:±1,0 °C
- Cdt:1
- Sonde:Stainless steel probe with piercing tip (Lר: 203×4,8 mm)
Specifications
About this item
Ce thermomètre à piquer peut mesurer la température interne des aliments stockés, congelés ou préparés. Il peut être utilisé dans divers domaines : sol, brasserie, traitement des aliments, réfrigération et applications pharmaceutiques.
- Étanche, il peut être utilisé dans les laboratoires, les usines, les environnements humides et sur le terrain
- Conçu pour résister aux chutes de 1,5 mètre
- Relevé (°C/°F) mis à jour toutes les secondes
Certifications: Échantillonnage conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
Delivery: Livré avec une sonde, une pile à oxyde d’argent et un certificat d’étalonnage Traceable®.