VWR® Traceable®, Mini-thermomètre numérique
N° de catalogue 620-2055
Fournisseur: VWR Collection
Spécifications
- Plage de mesure:–50…+150 °C
- Résolution:0,1 (–20…+200) °C
- Poids:28,3 g
- l×p×h:76×13×51 mm
- Environmentally Preferable:
- Précision:±1,0 (0…100); ±2,0 °C
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Ce petit thermomètre puissant affiche des valeurs en °F et °C. La sonde s'utilise pour mesurer des températures sur les liquides, l'air/le gaz ou les semi-solides. Sonde en acier inoxydable (Lר: 178×3,5 mm) avec câble de 45 cm
- Sonde en acier inoxydable résistante à la plupart des agents chimiques
- De la taille d'une carte de visite, facile à emporter: tient dans une mallette ou une poche de manteau
- Fonctionnement à trois boutons: fonction de maintien « HOLD », bouton On/Off et bouton pour passer des °C aux °F
Livraison: Fourni avec un certificat de calibration Traceable et une batterie à oxyde d'argent d'une année.