VWR® Traceable®, Thermomètre numérique à réponse rapide
620-2049
- Plage de mesure:–40…+250 °C
- Résolution:0,1 (–50…+199,9); 1,0 °C
- Poids:269,5 g
- Seq:01
- l×p×h:178×32×76 mm
- Environmentally Preferable:
- Précision:±0,75% +1,0 °C
- Cdt:1
Ce thermomètre double canal permet de contrôler deux sondes distinctes. Le double affichage indique simultanément la température des deux sondes ou la température d'une sonde et la différence entre les deux (T1 – T2). Ce thermomètre peut être utilisé avec toutes les sondes à thermocouple de type K.
- Sortie d'ordinateur de série pour le raccordement à un ordinateur ou un enregistreur de données ce qui permet l'enregistrement et la mémoriserisation des résultats
- La mémoire conserve les valeurs de température maximale/minimale
- La touche de blocage « HOLD » gèle l'affichage actuel
Deux sondes à réponse rapide (<1 seconde) avec câble de 1,2 mètre.
: Conformité ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
: Fourni avec 3 sondes, une pile 9 volts et un certificat d'étalonnage Traceable®.
: Remarque: Les valeurs sont valides pour les sondes incluses. Le thermomètre peut effectuer des mesures de –50 à 1230 °C avec des sondes adaptées à commander séparément.