ContactUsLinkComponent
1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione (de Curcuma longa) ≥80% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione (de Curcuma longa) ≥80% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Catalog # 239802-100
CAS Number:  
1,7-Bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)hepta-1,6-diène-3,5-dione (de Curcuma longa) ≥80% (par HPLC), Calbiochem®, Sigma-Aldrich®
Catalog # 239802-100
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    100 mg
  • Seq:
    2440
Specifications
About this item
 :
 :368.39 g/mol
 :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:207-280-5
CAS Number:458-37-7
Formula:C₂₁H₂₀O₆
MDL Number:MFCD00008365