Cadmium standard solution, 10 mg/L Cd in 5% nitric acid (de Cd) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Référence 45257.AE
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- MDL No.:MFCD00134050
- Élement:Plomb
- Symbole:Pb
Spécifications
À propos de cet article
Molecular Formula: Pb in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134050
Certifications: Traçabilité NIST