Arsenic 1000 mg/L dans l'acide nitrique dilué (de H₃AsO₄) Certipur® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # 1.70303.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:2-3% HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Élement:Arsenic
- Symbole:As
Specifications
About this item
Certifications: Rattaché à un SRM de NIST