ContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 0.111 mol/l (0.111 N) en solution aqueuse
Sodium hydroxyde 0.111 mol/l (0.111 N) en solution aqueuse
Catalog # REGES20115
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Sodium hydroxyde 0.111 mol/l (0.111 N) en solution aqueuse
Catalog # REGES20115
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Specifications
  • Cdt:
    5 L
  • Seq:
    5190
Specifications
About this item
 :
 :40 g/mol
Density:1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:215-185-5
UN:1824
ADR:8,III
CAS Number:1310-73-2
Formula:NaOH
MDL Number:MFCD00003548