Sodium hydrogénocarbonate 0.5 mol/l en solution aqueuse
Catalog # ACSDEL002.W.L5
Supplier: CPACHEM
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:500 mL
- Seq:2725
Specifications
About this item
:
:84.01 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:205-633-8
CAS Number:144-55-8
Formula:NaHCO₃
MDL Number:MFCD00003528