Dextran, M.W. ~ 70,000
Glass bottle for solids, 500 g
Fournisseur: PanReac AppliChem
Dextran, M.W. ~ 70,000
N° de catalogue A1847.0500
Fournisseur: PanReac AppliChem
Numéro CAS: 9004-54-0
Aller à
Product Details & Documents
- Numéro CAS:9004-54-0
- Formule:(C₆H₁₀O₅)n
- Numéro MDL:MFCD00130935
- EINECS:232-677-5
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Glass bottle for solids
- Cdt:500 g
Spécifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..