Bore solution standard, 1,000 mg/l B dans l'eau étalon pour SAA
Catalog # REGEAAB-H
Anbieter: REAGECON
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:H₂O
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL
- Élement:Bore
- Symbole:B