ContactUsLinkComponent
Bismuth 1.000 mg/l dans l'acide nitrique 0,5M étalon pour SAA
  REGEAABIH
 :  REAGECON
 :  
Bismuth 1.000 mg/l dans l'acide nitrique 0,5M étalon pour SAA
  REGEAABIH
 :  REAGECON
 :  
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    0,5 M HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL
  • Élement:
    Bismuth
  • Symbole:
    Bi