ContactUsLinkComponent
Arsenic 1000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de As₂O₃) TraceCERT® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Arsenic 1000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de As₂O₃) TraceCERT® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # SUPL01969-100ML-F
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Arsenic 1000 mg/l dans l'acide nitrique dilué (de As₂O₃) TraceCERT® étalon mono-élément pour ICP, Supelco®
Catalog # SUPL01969-100ML-F
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2% HNO₃
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Élement:
    Arsenic
  • Symbole:
    As
Specifications
About this item
Certifications: Traçabilité NIST, contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025.