Acide chlorhydrique 3 mol/l (3 N)
Acide chlorhydrique 3 mol/l (3 N)
Flacon Verre, 1 L
N° de catalogue REGEH23001
Irritant
Fournisseur:   REAGECON
Acide chlorhydrique 3 mol/l (3 N)
N° de catalogue REGEH23001
Fournisseur:  REAGECON
Numéro CAS:  7647-01-0
Acide chlorhydrique 3 mol/l (3 N)
Flacon Verre, 1 L
Numéro CAS:  7647-01-0
Prix
SFr. 60.50
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
  • Numéro CAS:7647-01-0
  • Formule:HCl
  • Numéro MDL:MFCD00011324
  • Poids moléculaire:36.46 g/mol
  • Densité:1,06 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-595-7
  • UN:1789
  • ADR:8,II
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
Spécifications