ContactUsLinkComponent
Plomb 1.000 mg/l dans l'acide nitrique étalon mono-élément pour ICP
  REGEPPB2A2
 :  REAGECON
 :  
Plomb 1.000 mg/l dans l'acide nitrique étalon mono-élément pour ICP
  REGEPPB2A2
 :  REAGECON
 :  
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    Nitric acid dil.
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    100 mL
  • Élement:
    Plomb
  • Symbole:
    Pb