Plomb 1.000 mg/l dans l'acide nitrique (de Pb) standard for AAS and ICP
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
: VWR Chemicals
VWR® AVS TITRINORM pH Buffer Solutions in Sachets, 20 °C
: VWR Chemicals
Solutions primaires de couleur, Reag. Ph. Eur.
: VWR Chemicals
Solutions étalon de conductivité
: VWR Chemicals
Amidon 1% en solution aqueuse stabilisé Reag. Ph. Eur. 1085103
: VWR Chemicals