Hydroxylammonium chlorure, Pierce™
Flacon verre pour solides, 25 g
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Hydroxylammonium chlorure, Pierce™
N° de catalogue PIER26103
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 5470-11-1
Aller à
Product Details & Documents
Thermo Scientific Pierce Hydroxylamine-HCl has many uses, which include cleaving Asn-Gly peptide bonds and deprotecting (exposing) sulfhydryls on SATA-modified molecules for conjugation.
- Related applications: Protein Labeling & Crosslinking
Synonymes: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
- Numéro CAS:5470-11-1
- Formule:NH₂OH·HCl
- Numéro MDL:MFCD00051089
- Poids moléculaire:69.49 g/mol
- Index Merck:13,04853
- Point d'ébullition:306 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:151 °C
- Densité:1,67 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:226-798-2
- UN:2923
- ADR:8,III
Documents
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:25 g