Plomb 1.000 mg/l dans l'acide nitrique 0,5M étalon pour SAA
Référence REGEAAPBH
Fournisseur: REAGECON
Numéro CAS:
Spécifications
- Concentration:1000 mg/L
- Matrice:0,5 M HNO₃
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:500 mL
- Élement:Plomb
- Symbole:Pb