VWR® Traceable® Ultra, Thermomètres à cadran numérique
620-1665
- Ø:38 mm
- Plage de mesure:–50…+300 °C
- Résolution:0,1 °C
- Poids:32 g
- Environmentally Preferable:
- Précision:±0,4 °C
- Cdt:1
Thermomètre à cadran pouvant être utilisé pour le sol, les cuvettes, les tubes à essai, les produits alimentaires, les incubateurs, les réactifs biomédicaux et les hydrocarbures pétroliers.
- Facile à lire
- Grand écran LCD lumineux
Sonde en acier inoxydable (Lר: 120×4,8 mm).
: Échantillonnage conforme à la norme ISO/CEI 17025, ANSI/NCSL Z540-1 et 9001.
: Supplied with protective case, silver-oxide battery and certificate of calibration.