VWR®, Boîte pour lames de microscopie
Catalog # 631-9113
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Nbre de lames:100
- Couleur:gris
- Désignation:Boîte pour lames
- l×p×h:208×175×34 mm
- Cdt:1
Specifications
About this item
Cette boîte pour lames de microscopie très résistante se compose de deux parties; elle peut contenir jusqu'à 100 lames.
- Chaque compartiment est numéroté, et le numéro se retrouve sur la fiche d'inventaire logée à l'intérieur du couvercle
- Boîte moulée, rigide, qui maintient les lames en toute sécurité dans des compartiments rainurés
- Empilable pour le stockage à long terme
La boîte est en ABS durable, avec un fermoir et une charnière dotés d'un revêtement en nickel anti-rouille. Elle permet de ranger les lames en toute sécurité, pour les stocker ou pour les transporter.