Microscope slide for LCP
Microscope slide for LCP
LCP sandwich set, 128×85 (slide) mm
112×77 (cover slip) mm
Codice catalogo MARI0890003
Nome del fornitore:   MARIENFELD
Microscope slide for LCP
Codice catalogo MARI0890003
Nome del fornitore:  MARIENFELD
Microscope slide for LCP
Microscope slide for LCP
LCP sandwich set, 128×85 (slide) mm
112×77 (cover slip) mm
Price
SFr. 793.00
Log in per disponibilità
1 * 20 ST
Product Details & Documents
The lipidic cubic phase (LCP) sandwich set consists of a base slide and a cover slip and is optimized for the crystallographic study of membrane proteins.
  • Surface with hydrophobic glass
  • Optimised for brightfield, UV and fluorescent microscopy
  • Can be used in G protein–coupled receptors (GPCR) structural biology
Specifiche
  • Désignation:
    LCP sandwich set
  • L×l:
    128×85 (slide) mm
    112×77 (cover slip) mm
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..