Capillary cutter, CleanCut
Capillary cutter, CleanCut
Coupe-tubes CleanCut, avec lame de rechange
N° de catalogue 590-0850
Fournisseur:   S.C.A.T.
Capillary cutter, CleanCut
N° de catalogue 590-0850
Fournisseur:  S.C.A.T.
Capillary cutter, CleanCut
Capillary cutter, CleanCut
Coupe-tubes CleanCut, avec lame de rechange
Prix
SFr. 65.70
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This cutter is made of PP, blue, with stainless steel blade.
  • Separates capillary tubes safely and reliably
  • With useful openings for measuring the capillary diameter
  • Prevents injuries and ensures a clean cut
The universal tube cutter for HPLC capillaries - the tube guide enables a comfortable, straight cut. With spare blade for exchange.
Spécifications
  • Désignation:
    Coupe-tubes CleanCut, avec lame de rechange