ContactUsLinkComponent
Bandelettes de test, sulfite, Reflectoquant®, Supelco®
Bandelettes de test, sulfite, Reflectoquant®, Supelco®
N° de catalogue 1.16987.0001
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Bandelettes de test, sulfite, Reflectoquant®, Supelco®
N° de catalogue 1.16987.0001
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Méthode chimique:
    Nitroprussiate Zn-hexacyanoferrate
  • Cdt:
    50 Tests
  • Désignation:
    Sulfite
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Plage de mesure:
    10 - 200 mg/l SO₃
Spécifications
À propos de cet article
Bandelettes pour applications sur RQflex 10, RQflex®10 Plus et RQflex® 20.
  • Les résultats quantitatifs des bandelettes peuvent être imprimés
  • Calibration à code barres
  • Faible coût d'analyse
  • Test rapide avec une quantité minime de réactifs pour une élimination aisée