Bandelettes de test, dureté totale, Reflectoquant®, Supelco®
Catalog # 1.16997.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Méthode chimique:Phthaléine-complexone
- Cdt:50 Tests
- Désignation:Dureté totale
- M-Clarity quality level:MQ100
- Plage de mesure:0,1 - 30,0 °d (1 - 300 mg/l CaO)
Specifications
About this item
Bandelettes pour applications sur RQflex 10, RQflex®10 Plus et RQflex® 20.
- Les résultats quantitatifs des bandelettes peuvent être imprimés
- Calibration à code barres
- Faible coût d'analyse
- Test rapide avec une quantité minime de réactifs pour une élimination aisée