Bandelettes de test, acide ascorbique, Reflectoquant®, Supelco®
Acide ascorbique, 25 - 450 mg/l C₆H₈O₆, Phosphormolybd, bleu, 50 Tests
Supplier: Merck
Bandelettes de test, acide ascorbique, Reflectoquant®, Supelco®
Catalog # 1.16981.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Jump to:
Product Details & Documents
Bandelettes pour applications sur RQflex 10, RQflex®10 Plus et RQflex® 20.
- Les résultats quantitatifs des bandelettes peuvent être imprimés
- Calibration à code barres
- Faible coût d'analyse
- Test rapide avec une quantité minime de réactifs pour une élimination aisée
Documents
Specifications
Specifications
- Méthode chimique:Phosphormolybd, bleu
- Cdt:50 Tests
- Désignation:Acide ascorbique
- Plage de mesure:25 - 450 mg/l C₆H₈O₆
- Cat. No.:1.16981.0001
- M-Clarity quality level:MQ100
Specifications
Complementary Products
Product Information
- Catalog #DésignationModèleAvailabilityPrice
- 1.17246.0001Reflectometer for test strips onlyRQflex 20Log in for availability1 * 1 ST - SFr. 2’250.00