Spectrophotomètres UV/Vis, Ultrospec™ 7000
Catalog # 634-0885
Supplier: BIOCHROM
Specifications
- Modèle:7000
- Plage d'absorbance:−4 - 4 A
- Détecteur:Doubles photodiodes en silicone
- Source de lumière:Lampe au xénon pulsée
- Désignation:Spectrophotomètre UV/Vis avec logiciel et Bluetooth®
- Seq:003
- L×P×H:533×457×330 mm
- Gamme de longueur d'onde:190 - 1100 nm
- Précision de la longueur d'onde:±0,5 nm
- RMS noise:< 0,0002 A @ 500 nm
- Précision d'absorbance:±0,002 A
- Design optique:Monochromator
- Largeur de bande spectrale:2 nm
- Lumière parasite:<0,05 % T @ 220 nm using NaI and 340 nm using NaNO₂
- Reproductibilité de la longueur d'onde:±0,1 nm
- Poids:18 kg
- Cdt:1
Specifications
About this item
Les Ultrospec™ 7000 sont des spectrophotomètres UV/Visible double faisceau. Fournis avec un logiciel en version standard pour le balayage des longueurs d'ondes, les longueurs d'ondes fixes, les courbes standard, la cinétique et les méthodes stockées pour le domaine des sciences de la vie.
- Écran tactile couleur avec fonctionnement clair pour les modèles autonomes
- Logiciel Equation Editor pour la personnalisation des calculs aux données mesurées
- Analytises multi-utilisateurs avec connexion sécurisée pour protéger les méthodes
Ordering information: Pour tout renseignement sur les accessoires, y compris les options du logiciel Datrys™ pour la version commandée par PC, contactez votre agence Avantor.