Kits de réactifs pour tests alimentaires, Supelco®
N° de catalogue 1.10307.0500
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Méthode chimique:Biuret
- Cdt:500 mL
- Désignation:Protéine (méthode du biuret à 546 nm), réactif en solution pour environ 250 déterminations
- M-Clarity quality level:MQ100
- Tests par set:ca.250