Bandelettes de test du phosphate, MQuant®, Supelco®
1.10428.0001
: Merck
:
- Méthode chimique:Bleu de phosphate de molybdène
- Cdt:100 Tests
- Désignation:Phosphate
- M-Clarity quality level:MQ100
- Type:MQ
- Plage de mesure:10-25-50-100-250-500 mg/l PO₄
Ces bandelettes de test MQuant® (MQ) sont un mini laboratoire mobile sur une bandelette plastique de quelques millimètres carrés. En tant que méthode de contrôle, elles fournissent une présentation rapide de la situation, ce qui l'aide à savoir si une analyse plus poussée est nécessaire, avec pour conséquence un important gain de temps et de ressources analytiques. Chaque bandelette est constituée d'une feuille de polyester biodégradable et la faible teneur en réactif dans les zones de réaction assure une mise au rebut sans problème.
- Easy to handle: Just dip, add reagent, wait and measure visually against colour scale
- Immediate results within a few minutes enables fast decisions
- Portable: Can be used inside or outside the laboratory