ContactUsLinkComponent
Kits de tests colorimétriques visuels, pH, MQuant®, Supelco®
Kits de tests colorimétriques visuels, pH, MQuant®, Supelco®
Catalog # 1.08027.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Kits de tests colorimétriques visuels, pH, MQuant®, Supelco®
Catalog # 1.08027.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Méthode chimique:
    Indicateur mixte
  • Cdt:
    400 Tests
  • Désignation:
    pH
  • Seq:
    02
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Type:
    MTC
  • Plage de mesure:
    pH 4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9
Specifications
About this item
Tests rapides colorimétriques visuels
  • Résultats en 1 minute
  • Manipulation aisée
  • Gamme de mesure en fonction de l'application
  • Systèmes portables, réactifs et accessoires nécessaires sont inclus dans le coffret
This range comprises both titrimetric and colorimetric tests for medium concentrations. With its broad range of available test parameters, these quick tests are the method of choice for aquaria, fish farming, aquatic ecology, environmental, cooling and boiler water analysis.
Delivery: Chaque kit de tests contient les réactifs nécessaires, les cuvettes de réaction, une échelle de couleur, ainsi qu'un mode d'emploi exhaustif.