Kits de tests colorimétriques visuels, nitrate, MQuant®, Supelco®
N° de catalogue 1.11170.0001
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Méthode chimique:Acide sulfanilique/acide gentisique
- Cdt:200 Tests
- Désignation:Nitrate
- M-Clarity quality level:MQ100
- Type:MTC
- Plage de mesure:10-25-50-75-100-125-150 mg/l NO₃
Spécifications
À propos de cet article
Tests rapides colorimétriques visuels.
- Les résultats s'obtiennent en 7 minutes environ
- Convivialité
- Plages de mesures correspondant aux applications
- Portable
- Toute une gamme de recharges économiques (RP) est disponible
Méthodes titrimétriques et colorimétriques MQuant®:
Cette gamme comprend les tests colorimétriques et titrimétriques pour les concentrations moyennes. Avec un large éventail de paramètres de test disponibles, ces tests rapides sont la méthode de choix pour les aquariums, la pisciculture, l'écologie aquatique, la préservation de l'environnement et l'analyse des eaux de refroidissement et de chaudière.
Livraison: chaque kit de test contient tous les réactifs nécessaires, cuvettes de réaction, tableau de comparaison des couleurs et instructions d'utilisation complètes.