Pinces pour burette et thermomètre avec noix de serrage, AUTOMATIQUE
N° de catalogue BOCH5625
Fournisseur: BOCHEM
Spécifications
- Pour:Burettes et thermomètres
- Largeur de serrage:0 - 25 mm
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Ces pinces chromées sont conçues pour soutenir des burettes ou des thermomètres (Ø 0 - 25 mm). Les noix de serrage (Ø 13,5 mm) peuvent être pivotées et verrouillées selon un angle de 90°.