ContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde 0.25 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Corrosif
Sodium hydroxyde 0.25 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Référence 1.09958.0001
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Corrosif
Sodium hydroxyde 0.25 mol/l en solution aqueuse concentrée, Titrisol®, Supelco®
Référence 1.09958.0001
Fournisseur:  Merck
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Ampoule Plastique
  • Cdt:
    1 Ampoul
  • Seq:
    0501
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Solubility:
    (20 °C) soluble
  • Density:
    1.185 g/cm3 (20 °C)
  • pH:
    14 (H2O, 20 °C)
  • Hazard Class:
    8
  • Hazard Class Description:
    Corrosive Material
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :40 g/mol
Point d'ébullition:∼105 °C (1013 hPa)
Densité:1,327 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Température ambiante
ADR:8,
 :M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
EINECS:215-185-5
UN:1824
 :GHS05
Numéro CAS:1310-73-2
Formule:NaOH
Numéro MDL:MFCD00003548