Gants en nitrile, Dexpure® 800-81
112-1559
- Taille du gant:L
- Emballage:100/boîte
- Ambidextre/anatomique:Ambidextres
- Usage unique/Réutilisable:Usage unique
- Convient au contact alimentaire:+
- Latex/Sans latex:Sans latex
- Poudrés/Non poudrés:Non poudrés
- Couleur:bleu
- Longueur:240 mm
- Seq:03
- Épaisseur:0,1 mm
- Modèle:800-81
- Norme EN:EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS)
- Style de manchette:Roulé
- Finition:Textured
- Cdt:100
Ces gants sont parfaits pour la manipulation de denrées alimentaires, les laboratoires médicaux, l'assemblage minutieux de pièces huileuses et la manipulation de produits chimiques et de pièces électroniques.
- Alternative aux gants en latex offrant une meilleure résistance mécanique que le latex tout en réduisant le risque de réactions allergiques
- Performances supérieures en contact avec des produits graisseux
- La finition à motifs permet une meilleure préhension
- Certifiés pour le contact avec des denrées alimentaires, conformément à la directive européenne n° 1934/2004
- Facilement détectables grâce à la couleur bleue
: EN ISO 374-1:2016 Type C, EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS); Cat. II; AQL 1,5
Food contact approved
Food contact approved