About this item
Évaporateur rotatif Rotavapor® R-210 pour distillation rapide et complexe de tous les types de solvants. Utilisable avec des ballons d'évaporateur de 50 à 4000 ml. L'évaporateur R-210 est équipé d'un nouveau système étanche, d'un système électrique de levage et d'abaissement avec relèvement automatique de l'évaporateur en cas de panne d'alimentation.
- Vitesse réglable par voie électronique
- Bain chauffant conçu pour chauffer de l'eau ou de l'huile dans une plage de températures de 20 à 180 °C
- Le bain chauffant est livré avec un affichage numérique de la température
Rotavapor® R-210 Advanced
L'évaporateur R-210, modèle avancé, est livré avec un régulateur de vide V-850 qui est utilisé pour contrôler une pompe V700 ou V710 et qui a une fonction de minuteur et une mémoire à programmes. La rotation et le levage peuvent être contrôlés par le contrôleur. La bibliothèque intégrée contenant 43 solvants, qui peuvent être mis à jour via un port USB, favorise une évaporation rapide et efficace.
Rotavapor® R-210 Professional**
L'évaporateur R-210, modèle professionnel, comprend le régulateur de vide V-855. Vous pouvez choisir différents paramètres, tels que vide continu, gradients de pression, fonctions de minuterie ou distillation automatique complète. Fonctions EasyVac et Labvac intégrées. La rotation et le levage peuvent être contrôlés. La bibliothèque intégrée contenant 43 solvants, qui peuvent être mis à jour via un port USB, favorise une évaporation rapide et efficace. Pour plus d'informations, contactez votre agence Avantor.
Verrerie
Réfrigérant diagonal, verrerie A : pour distillations standard, pour un équipement à hauteur réduite, alimentation du ballon de l'évaporateur
Réfrigérant vertical, verrerie V : pour distillations standard, alimentation du ballon d'évaporateur, connexion pour sonde de température de vapeur, distillation automatique possible avec le contrôleur de vide V-855
Réfrigérant à carboglace, verrerie C : pour distillation de solvants à bas point d'ébullition, alimentation du ballon d'évaporateur, aucun liquide de refroidissement nécessaire
Réfrigérant vertical, verrerie S avec vanne d'arrêt : pour distillations standard, alimentation du ballon d'évaporateur, connexion pour sonde de température de vapeur, distillation automatique possible avec le contrôleur de vide V-855
Réfrigérant descendant, verrerie E avec vase d'expansion : idéal pour la distillation des substances qui ont tendance à former de la mousse et mettent longtemps à atteindre le point d'ébullition, alimentation du ballon de l'évaporateur, connexion pour sonde de température de vapeur
Réfrigérant à usage intensif, verrerie BY : condensateur vertical avec double chauffe-ballon, rodage complémentaire de la surface supérieure de réfrigérant facilitant l'extension, alimentation du ballon de l'évaporateur, connexion pour sonde de température de vapeur.
The R-210 Professional includes the V-855 vacuum controller. You can choose different settings, such as continuous vacuum, pressure gradients, timer functions or complete automatic distillation. Integrated EasyVac and LabVac functions. Rotating and lifting can be controlled by the controller. The integrated library containing 43 solvents, which can be updated via USB, facilitates fast and efficient evaporation.
** La vanne (181-0140) ou le flacon de Woulff (181-0141) (à utiliser avec une pompe à vide V-700 ou V-710) sont disponibles comme accessoires en option.