Rubans adhésifs d'étiquetage, pour seringues d'anesthésiants
Supplier: PRECISION DYNAMICS TIMEM
Certificates
About this item
Ruban de papier avec adhésif amovible. Les rubans pour médicaments suivants sont destinés à l'étiquetage fiable et précis de toutes les seringues d'anesthésiants. Cette spécification couvre la taille, la couleur, le motif et la police des étiquettes utilisées pour les seringues sans étiquette, remplies par les utilisateurs ou leurs agents, pour identifier le contenu du médicament. En outre, les rubans adhésifs correspondent à la norme MM.4.30 de la JCAHO publiée en 2004 pour l'étiquetage approprié de tous les médicaments portant le nom de la substance, la puissance, la quantité, la date d'expiration, le délai d'expiration et les initiales de la personne qui administre le médicament.
- Conforme à la norme ASTM D4774-94 (2000) reconnue au niveau national « Spécifications destinées aux utilisateurs d'étiquettes de médicaments en anesthésie. »
Delivery: rouleaux de 12,7 m - 333 empreintes par rouleau avec des perforations entre
Frequently Bought Together