Argent nitrate
Argent nitrate
Oxydant
Corrosif
Environnement
Fournisseur:   EUROCLONE
Argent nitrate
Fournisseur:  EUROCLONE
Certificats
Argent nitrate
4 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
  • Numéro CAS:7761-88-8
  • Formule:AgNO₃
  • Numéro MDL:MFCD00003414
  • Poids moléculaire:169.87 g/mol
  • Index Merck:12,08661
  • Point d'ébullition:444 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:210 °C
  • Densité:4,35 g/cm³ (20 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:231-853-9
  • UN:1493
  • ADR:5.1,II
  • REACH:01-2119513705-43