ContactUsLinkComponent
Gel de silice, billes ~2 - 5 mm dessiccant, Supelco®
Gel de silice, billes ~2 - 5 mm dessiccant, Supelco®
Codice catalogo 1.07735.1000
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Gel de silice, billes ~2 - 5 mm dessiccant, Supelco®
Codice catalogo 1.07735.1000
Nome del fornitore:  Merck
Numero CAS:  
Specifiche
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :60.08 g/mol
Punto di ebollizione:2230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:1710 °C
 :M-Clarity™ quality level = MQ200
temperatura di conservazione:Température ambiante
EINECS:231-545-4
REACH:01-2119379499-16
Numero CAS:63231-67-4
 :112926-00-8
Formula:SiO₂
Numero MDL:MFCD00011232