Acide borique
Flacon verre pour solides, 500 g
N° de catalogue NADIEC-609-500G
Santé
Marketsource
Fournisseur:   NATIONAL DIAGNOSTICS
Acide borique
N° de catalogue NADIEC-609-500G
Fournisseur:  NATIONAL DIAGNOSTICS
Marketsource
Numéro CAS:  10043-35-3
Acide borique
Acide borique
Flacon verre pour solides, 500 g
Numéro CAS:  10043-35-3
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
  • Numéro CAS:10043-35-3
  • Formule:B(OH)₃
  • Numéro MDL:MFCD00011337
  • Poids moléculaire:61.83 g/mol
  • Index Merck:13,01326
  • Point d'ébullition:185 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:160 °C
  • Densité:1,44 g/cm³ (25 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:233-139-2
  • REACH:01-2119486683-25
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    500 g
Spécifications