Acide borique
100
N° de catalogue HACH1481799
Fournisseur: Hach
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
- Numéro CAS:10043-35-3
- Formule:B(OH)₃
- Numéro MDL:MFCD00011337
- Poids moléculaire:61.83 g/mol
- Index Merck:13,01326
- Point d'ébullition:185 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:160 °C
- Densité:1,44 g/cm³ (25 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:233-139-2
- REACH:01-2119486683-25
Spécifications
Spécifications
- Cdt:100