Étalon de référence Organique, (S)-(-)-Nicotine 1.000 µg/ml en solution dans le méthanol, Supelco®
Catalog # N5511-1ML
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentration:1,0 mg/ml
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 mL
- Normes:Analytical standard, for drug analysis
- N ° CAS.:54-11-5
- Désignation:(S)-(-)-Nicotine 1,000 µg/ml en solution dans le méthanol
- Conditions de stockage:2…8 °C
- Description de la classe de danger:H225 - H301 + H311 + H331 - H370
- Conditions de transport:STD
- MDL No.:MFCD00006369
- M-Clarity quality level:MQ200
- Molecular weight:162,23
- Point d'éclair:9,7 °C
Specifications
About this item
- GHS signal: GHS06, GHS08
Caution: P210 - P233 - P280 - P301 + P310 - P303 + P361 + P353 - P304 + P340 + P311