Acide sulfurique concentrée 0.1 mol/l (0.2 N) en solution aqueuse pour la chromatographie d'ions, Supelco®
68279-1L
: Merck
:
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Seq:5037
:
:98.08 g/mol
:1,01 g/cm³ (20 °C)
:Température ambiante
:2796
:8,II
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
:231-639-5
:7664-93-9
:H₂SO₄
:MFCD00064589