Anthrone ACS
Anthrone ACS
Anthrone ACS
Certificats
Anthrone ACS
2 variantes
Product Details & Documents
Synonymes:  Anthracen-9(10H)-one
  • Numéro CAS:90-44-8
  • Formule:C₁₄H₁₀O
  • Numéro MDL:MFCD00001187
  • Poids moléculaire:194.23 g/mol
  • Point d'ébullition:721 °C (760 mmHg)
  • Point de fusion:152…157 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:201-994-0
Spécifications de la famille de produits
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Yellow Crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    152 to 157 °C
  • Solubility:
    (in ethyl acetate) Passes test
  • Absorbance:
    ≤0.75 (425 nm, 1 cm cell)
  • Sensitivity:
    (to carbohydrates) Passes test
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon plastique
    25 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 172.00
    SFr. 172.00
    1 * 25 g
       SFr. 172.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO104960250
  • Flacon plastique
    100 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 500.00
    SFr. 500.00
    1 * 100 g
       SFr. 500.00
    Spécifications :
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO104961000