Acide orthophosphorique ≥99%, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Catalog # 1.00565.0500
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:500 g
- Seq:3645
Specifications
Specification Test Results
- Solubility:750 - 850 g/l (20 °C)
- Melting Point:42 °C
- Molar Mass:97.99 g/mol
- Boiling Point:213 °C (1013 hPa)
- Vapor Pressure:2 hPa (20 °C)
- Density:1.87 g/cm3 (25 °C)
- pH:- 0.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Specification Test Results
About this item
:
:98 g/mol
Melting Pt:28 °C
Density:1,71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature:Température ambiante
ADR:8,III
:M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
EINECS:231-633-2
UN:3453
:GHS05
CAS Number:7664-38-2
Formula:H₃PO₄
MDL Number:MFCD00011340