Sodium hydroxyde
Flacon plastique, 500 g
N° de catalogue WAKO197-02125
Marketsource
Fournisseur: Wako
Aller à
Product Details & Documents
Synonymes: Caustic soda
- Numéro CAS:1310-73-2
- Formule:NaOH
- Numéro MDL:MFCD00003548
- Poids moléculaire:40 g/mol
- Index Merck:14,08627
- Point d'ébullition:1390 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:323 °C
- Densité:2,13 g/cm³ (20 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:215-185-5
- UN:1823
- ADR:8,II
- REACH:01-2119457892-27
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:500 g