ContactUsLinkComponent
Sodium hydroxyde, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
  0404.1000
 :  Avantor
 :  
Sodium hydroxyde, BAKER, Réactif de Laboratoire, J.T.Baker®
  0404.1000
 :  Avantor
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    1 kg
  • Seq:
    4024
  • Assay:
    min. 97 %
  • Carbonate (as Na2CO3):
    max. 1 %
  • Aluminium (Al):
    max. 0.002 %
  • Chloride (Cl):
    max. 0.01 %
  • Iron (Fe):
    max. 0.002 %
  • Heavy Metals (as Pb):
    max. 0.002 %
  • Sulfate (SO4):
    max. 0.01 %
 :
 :40 g/mol
 :14,08627
 :1390 °C (1013 hPa)
 :323 °C
 :2,13 g/cm³ (20 °C)
 :Température ambiante
 :215-185-5
 :1823
 :8,II
 :01-2119457892-27
 :GHS05
 :1310-73-2
 :NaOH
 :MFCD00003548